Learn More
TSG101 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2B7G8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 67381-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16869975
  • £349.00 / 150µL
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The TSG101 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TSG101. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TSG101 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
TSG101
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
2B7G8
Unconjugated
150 μL
7251
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS