missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S-Curve™ Two Compartment Glove Dispenser with Front Access Holes

Product Code. 16410905
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
PETG
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16410905

missing translation for 'mfr': S-Curve™ 19162422

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dispenser features front access holes for easy product dispensing and a single, sloping lid with full-length hinge to maintain HEPA flow.

  • Single, sloping lid with full-length hinge to maintain HEPA flow
  • Front access holes for easy product dispensing
  • Can be mounted with heavy-duty wall brackets (included)
  • Flame treated edges for a smooth finish

Spezifikation

Product Type Glove Dispenser
Color Clear
Dimensions (D x W x H) Interior 11.5 x 12 x 12 in.
Holds Gloves
Material PETG
Mounting Keyhole Slots
No. of Compartments 2
Product Style Top Loading
Includes Heavy-duty wall mounting bracket
Thickness (English) 0.25 in.
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt