missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Ultrafiltration Membrane Discs

Artikelnummer. 11780945 Shop alle Sartorius produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (Metric):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
Material (Membrane):
Cellulose
PES
Polysulfone
Thickness (Metric):
120 μm
180 μm
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Pakningsstørrelse:
Pack of 10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11780945

Brand: Sartorius 1463963D

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For sample concentration in stirred cells

Sartorius Stedim Biotech offers a wide range of ultrafiltration membrane discs for sample concentration in stirred cells. Membrane disc diameters range from 13 mm to 293 mm, molecular weight cut-offs from 1 to 300 kDa. Different membrane materials are available depending on the application: PES is the standard material with high flux, no hydrophobic or hydrophilic interactions and low fouling characteristics.Hydrosart™, a patented regenerated cellulose membrane, features extremely low protein binding and extended chemical resistance and is preferred for concentration of samples with very low protein content.

  • Wide range of MWCO
  • Wide range of disc diameters
  • Compatible with all stirred cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Filter Type Membrane Filter
Format Ultrafiltration Disc
Material PES
Material (Membrane) Polysulfone
MWCO 10 kDa
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) For sample concentration in stirred cells
Quantity 10/Pk.
Thickness (Metric) 120 μm
Type Membrane Filter
Diameter (Metric) 63 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.