missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Ultrafiltration Membrane Discs

Product Code. 15962510 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
Material (Membrane):
Cellulose
PES
Polysulfone
Thickness (Metric):
120 μm
180 μm
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Unit Size:
Pack of 10
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15962510

Brand: Sartorius 1460963D

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

For sample concentration in stirred cells

Sartorius Stedim Biotech offers a wide range of ultrafiltration membrane discs for sample concentration in stirred cells. Membrane disc diameters range from 13 mm to 293 mm, molecular weight cut-offs from 1 to 300 kDa. Different membrane materials are available depending on the application: PES is the standard material with high flux, no hydrophobic or hydrophilic interactions and low fouling characteristics.Hydrosart™, a patented regenerated cellulose membrane, features extremely low protein binding and extended chemical resistance and is preferred for concentration of samples with very low protein content.

  • Wide range of MWCO
  • Wide range of disc diameters
  • Compatible with all stirred cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Filter Type Membrane Filter
Format Ultrafiltration Disc
Material PES
Material (Membrane) Polysulfone
MWCO 1 kDa
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) For sample concentration in stirred cells
Quantity 10/Pk.
Thickness (Metric) 120 μm
Type Membrane Filter
Diameter (Metric) 63 mm
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt