missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Vacuum Pump V-600 for Rotavapor R-220 Pro Industrial Evaporator for multiple benchtop Rotavapors

Product Code. 17284854 Shop All Buchi Products
Click to view available options
Includes:
Secondary Coil Condenser
Secondary Coil Condenser, Woulff Bottle
Secondary Cold Trap Condenser
Secondary Cold Trap Condenser, Woulff Bottle
Woulff Bottle
Unit Size:
Each
Control:
I-300
I-300 Pro
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17284854

Brand: BUCHI 11V600010

Only null left
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vacuum Pump V-600 is a chemically resistant 3-stage diaphragm pump with silent and economical operation that makes it suited to work with the R-220 Pro or multiple benchtop Rotavapors.

  • Chemically resistant 3-stage diaphragm pump
  • Quiet and economical operation
  • Optimally suited to work with the R-220 Pro, multiple Rotavapors or SyncorePlus Parallel Evaporation
  • 1.5 mbar final vacuum
  • 3.1 m3/hr. vacuum capacity

Spezifikation

Max. Vacuum 1.5 mbar
Includes Secondary Coil Condenser
Flow Rate 3.1 m³/hr.
Pump Type Oilless Diaphragm Pump
Voltage 100/240 V
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt