missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Amber Kits

Product Code. 17992581 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Closure Color:
Blue
Red
Closure Type:
OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper
OmniFlex 3G Serum Stopper
Ultra Pure Serum Stopper
Volume (Metric):
2 mL
5 mL
10 mL
missing translation for 'unitSize'
1 set
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17992581

missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences W991006CPA

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

The WHEATON™ CompletePAK™ product line is a range of crimp top vials, rubber stoppers and seals that are sterilized ready-to-use and are off- the-shelf, and can be customized for any application reducing your supply chain due to our one source solution capability.

  • Products supplied ready-to-use
  • Reduces lead times
  • Focuses your efforts on core competencies
  • Eliminates capital investments in equipment needed for cleaning and preparing glassware or plastic containers
  • Frees up valuable clean room space
  • Limits number of suppliers required to provide complete packaging product
  • Amber for photosensitive contents
  • Validated processes
  • Saves valuable time and money while maintaining a high quality product and streamlining process
  • One source for total packaging solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Closure Color Blue
Color Amber
Material Borosilicate Glass
Pre-slit No
Sterility Sterile
Volume (Metric) 5 mL
For Use With (Application) Light Sensitive Parenteral Preparations and Ready-to-Use Applications
Graduated No
Includes Vial, Stopper, and Seal
No. per Case 120/Cs.
Style Crimp top
Product Line Wheaton CompletePAK
Closure Type Ultra Pure Serum Stopper
Height (Metric) 40 mm
Closure Size 20 mm
Marking Spot No
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato