missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stainless Steel Support Screens
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
For Use With (Equipment):
25mm Vacuum Filtration Assembly
47mm Vacuum Filtration Assembly
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
For vacuum filtration assembly. Wheaton™ Stainless Steel Support Screens are manufactured from the highest quality materials.
- Stainless Steel
- For use with 47mm assembly
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | 47mm Vacuum Filtration Assembly |
| Material | Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur