missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Wire Mesh Basket

Artikelnummer. 17107934 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W x H):
100 x 100 x 100 mm
120 x 120 x 120 mm
140 x 140 x 140 mm
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
250 x 250 x 250 mm
300 x 200 x 150 mm
300 x 200 x 200 mm
300 x 300 x 300 mm
400 x 200 x 150 mm
400 x 200 x 200 mm
missing translation for 'unitSize'
Each

Artikelnummer. 17107934

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Basket that is useful for small instruments.

  • For small instruments
  • Available in different sizes

Spezifikation

Mesh Size 8 x 8 x 1 mm
For Use With (Equipment) Small Instruments
Dimensions (L x W x H) 250 x 250 x 250 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt