missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher Scientific™ Accu100 Ultrapure Water System

Ultrapure water for critical laboratory applications. Fisherbrand™ Accu100 Ultrapure Water System used to produce Type I ultrapure water from RO, distilled or deionized water.

Marke:  Fisher Scientific™ RS2200QUVK

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15499749

  • £4690.00 / Each
Estimated Shipment: 08-04-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Independent Ultrapure water dispenser
  • Remote dispenser has built-in high precision resistivity sensor with cell constant of 0.01cm-1 to measure quality of ultrapure water just prior to dispensing point
  • Volumetric dispensing and calibration
  • Handle is 360° rotatable and detachable from its support for effortless and instant dispensing with maximum flexibility
 
Multi-functional control panel
  • Volumetric dispensing and calibration
  • Alarms and maintenance info on large color LCD screen
  • Real-time monitoring of system status: Product water quality/resistivity and Cartridge/UV lamp remaining service life
 
AccuQuatro U Pack
  • Patented large capacity ultrapurification cartridge
  • Minimal dead water volume
  • Production of ion-free and organic-free ultrapure water
  • Choices of ultrapurification cartridges for feed water types
Spezifikation

Spezifikation

<0.1 CFU/mL
1.0 to 1.5 L/min. at 25°C
<5 ppb
0 to 15 psi (0 to 1 bar)
<1/mL
8.26 in.
17.3 in.
13.7 in.
15.4 lb.
Distilled, DI, RO, EDI
18.2 Mohm.cm at 25°C
ACCU100 UV Ultrapure Water System
Accu100
5°C to 45°C
21 cm
44 cm
35 cm
7 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt