missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Wear head protection

Sign compliant to ISO 7010.

Marke:  Brady™ 819920

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15614527

  • £39.15 / Each
Estimated Shipment: 21-01-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Spezifikation

Spezifikation

ISO 7010
Aluminum
315 mm
1.016 mm
Round
White on Blue
PIC M014-Dia 315-AL-CRD/1
1 Ea.
Indoor and Outdoor
-40°C to 140°C
Global
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt