missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ One-mark Glass Bulb Pipets, Class A, USP, Certified
High contrast blue enamel represents optimum combination of resistance and readability
Brand: BRAND™ 30603
102.18 GBP valid until 2024-12-31
Use promo code "21745" to get your promotional price.
Descripción
- Made of AR-GLAS™
- Optimized flow geometry in tip ensures reliable liquid dispensing from pipet
- Fire-polished edges for more durability
- Available in all ISO sizes from 0.5 to 100mL
- Supplied with batch number and an accompanying USP batch certificate in original packaging
Especificaciones
USP | |
AR-GLAS | |
Bulb Pipet |
A | |
2 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido