Learn More
Thermo Scientific™ CLINIConic Fixed-Angle Rotor for Compact and 1.6 L General Purpose X Pro and ST Plus Centrifuges
Support a range of capacities and applications by using the Thermo Scientific™ CLINIConic™ Fixed-Angle Rotor.
Brand:  Thermo Scientific™ 75003623
Product Code. 10114614
  • £1127.30 / Each
Explore more special offers
Description
Description
Optimize separations with fast acceleration of 30 blood tubes or 15mL conicals in a fixed angle configuration with the Thermo Scientific™ CLINIConic™ Fixed Angle Rotor.
Spin 30 blood tubes or 15mL conicals in a fixed angle configuration with fast acceleration to optimize applications.
Ordering Information:
Tube adapters are sold separately; order rotor body (75-003-623) and components to complete assembly. Contact your sales representative for information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CLINIConic Fixed-Angle Rotor
30 x 15 mL
5,650 rpm
131 mm
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Sorvall ST 8, Multifuge X1, Megafuge 16, Megafuge 8, SL 16 and SL 8 Centrifuges
Fixed Angle Rotor
4,997 x g
140 mm
16.5 mm
37°
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Product Title
Thermo Scientific™ CLINIConic Fixed-Angle Rotor for Compact and 1.6 L General Purpose X Pro and ST Plus Centrifuges > Fixed angle rotor
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt