missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel, Flat Bottom
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06000485
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
DURAN™ Tubing | |
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
Laboratory Flange 150 | |
Cylindrical | |
160 mm |
6 L | |
380 mm | |
Reaction vessel | |
Flat |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur