missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth Condensers with Glass Olives
Dimroth condensers for condensing vapours
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 05240306
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Dimroth condensers acc. to DIN 12591 and in addition to DIN standard
- With NS socket and NS cone
- Water connection: glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Cooling Surface - 810 cm² | |
250 mm | |
NS 45/40 |
Condensing vapours | |
1 | |
DURAN™ Tubing |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth Condensers with Glass Olives > Length (Metric) Jacket: 250 mm
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto