missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific™ Fold and Snap Tube Racks
GREENER_CHOICE

Fold and Snap Tube Racks is an economical and durable solution for storing test tubes.

Brand:  Heathrow Scientific™ HS243073B

 View more versions of this product

Product Code. 16263812

  • £20.05 / Each
Estimated Shipment: 12-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Compatible with 5-30 mL test tubes
  • Polypropylene racks ship flat in one piece
  • Easy-to-assemble, simply fold and snap together
  • Open design allows samples to be incubated at the same temperature
  • Rack design is optimized for tube stability
  • Can be used in water baths
  • Autoclavable
Spécification

Spécification

Tube Rack
6 x 15
Blue
Polypropylene
No
Test Tube Holding
1 Ea.
9.6 x 4.1 x 2.4 in.
9.6 in.
4.1 in.
2.4 in.
0.35 lb.
Fold and Snap Tube Rack
Autoclavable
Tubes (5 to 30 mL)
90
Non-sterile
50/Cs.
9.6 x 4.1 x 2.4 in.
24.5 cm
10.5 cm
6.3 cm
13 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Heathrow Scientific™ Fold and Snap Tube Racks > Positions: 90, Color: Blue

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis