missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HiTrap Capto MMC Columns
HiTrap Capto MMC is prepacked with Capto MMC, a multimodal BioProcess ion exchange medium. The multimodal functionality gives a different selectivity compared with traditional ion exchangers and it binds proteins at high or low ionic strength.
Brand: Cytiva 11-0032-73
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- High dynamic binding capacity at high conductivity.
- Selectivity allows binding in the presence of salt.
- High volume throughput.
- HiTrap Capto MMC can be used to bind proteins at the conductivity of the feed material and to solve specific purification challenges.
Spezifikation
Aqueous Buffer | |
1mL | |
7mm | |
0.98 in. | |
<4 mL/min. | |
44 bar | |
75μm | |
4° to 30°C | |
Bind Proteins at the conductivity of the feed material and to solve specific purification challenges |
HiTrap Capto MMC column | |
0.27 in. | |
5 x 1mL | |
25mm | |
Polypropylene | |
2 to 12 | |
Highly Cross-linked Agarose | |
Affinity Column |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- hitrap capto MMC
Signalwort
- Warning
Gefahrenkategorie
- Flammable liquid Category 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flammable liquid and vapour.
Sicherheitshinweis
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P235-Keep cool.
- P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contains : ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur