missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Stainless Lab Worktable, Black Phenolic Top and Solid HD Shelf

Lab worktable provides safety in the laboratory with corrosion-proof performance and stainless steel construction. Features a solid HD shelf and a stainless top/backsplash .

Brand:  Metro™ LTSM30PB

 View more versions of this product

Product Code. 15957121

  • £1775.00 / Each
Estimated Shipment: 26-02-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available

Order Info

Casters must be ordered separately.

Specifications

Specifications

Mobile Table
29.75 x 30 x 36 in.
36 in.
Solid HD Shelf, Adapter Insert
74.9 cm
273 kg
76.2 cm
Silver
Laboratory
91.4 cm
29.75 in.
600 lb.
30 in.
Stainless Steel
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt