missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Rtx™-CLPesticides Capillary Columns
Designed to overcome the coelutions and analyte breakdown typically encountered in organochlorine pesticide and herbicide analyses
Brand: Restek™ 11140
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
- Application-specific columns exceeding performance criteria for U.S. EPA methods 8081, 608, CLP
- Low bleed—ideal for GC/ECD or GC/MS analyses
- Baseline separations in less than 25 minutes
- Stable to 340°C
Spezifikation
350°C | |
Rtx™-CLP | |
0.5 μm | |
0.5 μm | |
Stainless Steel |
0.53 mm | |
Organochlorine Pesticides Analysis, Organochlorine Pesticides, Herbicides Analysis | |
-60°C to +300/320°C | |
30 m | |
Fused Silica |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur