missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 50 mm Box Height, with Boxes
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Brand: Tenak™ TE23154B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Measure the inside height and depth of your freezer when choosing the right rack
- Racks can be used with all freezer brands
- Constructed of stainless steel
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Spécification
White cardboard boxes, 9 x 9 cell dividers | |
Boxes | |
25 | |
683 x 139 x 276 mm |
5 x 5 | |
Stainless Steel | |
Upright Freezers | |
50 mm (Box) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu