missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Sepharose™ Resin

Código de producto. 10049889 Tienda IBA Lifesciences Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
1 L
20mL
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10049889

missing translation for 'mfr': IBA Lifesciences 21201025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Strep-Tactin™ Sepharose™ resin is a 50% suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins

  • Strep-Tactin™ Sepharose™ is a 4% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • Due to the low concentrated agarose, it is particularly suitable for large proteins, especially if the affinity to Strep-Tactin™XT 4Flow™ is too high.
  • The wide-meshed polymer allows for the simple attachment of larger proteins to the stationary phase.
  • The suspension can be used for packing of gravity flow columns since the resin is optimized for column affinity chromatography, rather than for batch purification.
  • To pack a column with 1 ml resin bed volume, 2 ml 50% suspension is necessary.

Please note that Strep-Tactin™ Sepharose™ is not compatible with HPLC/FPLC due to the low pressure stability.

Especificaciones

Product Type Strep-Tactin™ Sepharose™ 50% suspension
Quantity 50 mL
For Use With (Application) Pk. Affinity Chromatography Columns for Protein Purification
Matrix Strep-Tactin Sepharose

For Research Use Only.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado