missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm Filtration Assemblies and Accessories
Choose from a wide range of filtration assemblies and accessories to suit your application needs
Brand: DWK Life Sciences 419332
90.94 GBP valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione

Specifica
USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A | |
Glass | |
1 Case |
25mm filtration assembly | |
40 to 60 μm | |
Fritted Glass Base |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm Filtration Assemblies and Accessories > Fritted Glass Base, for 25mm filtration assembly
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto