missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Waters Corporation XBridge Prep C8 Column

The XBridge BEH C8 sorbent is less retentive compared to the XBridge BEH C18 sorbent.

Marke:  Waters Corporation 186004011

Encompass

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13263320

  • £9690.00 / Each
Estimated Shipment: 30-12-2024
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Anyone developing methods may prefer the speed offered by a less retentive column, while improving peak shape and chromatographic performance.
  • The trifunctionally bonded sorbent offers you the widest usable pH range (1 to 12), superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Spezifikation

Spezifikation

30 mm
6000 psi (415 Bar)
10 μm
1/Ea.
Yes
150 mm
Spherical
130 Å
L7
Column
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote