missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Waters Corporation XBridge Prep Phenyl Column

XBridge BEH Phenyl columns provide complementary selectivity to C18 stationary phases, especially for polyaromatic compounds.

Brand:  Waters Corporation 186003277

Encompass

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 13154999

  • £4650.00 / Each
Estimated Shipment: 02-01-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • This most chemically stable commercially available Phenyl sorbent on the market and provides you with ultra-low column bleed, long column lifetimes and excellent peak shape.
Especificaciones

Especificaciones

30 mm
6000 psi (415 Bar)
5 μm
1/Ea.
Yes
50 mm
Spherical
130 Å
L11
Column
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales