missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride, TECH, Thermo Scientific™ Product Code.: 10679233

4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride, TECH, Thermo Scientific™

Code produit. 10679233
250 mg, Amber Glass Bottle
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Product Code. 10679233

Brand: Thermo Scientific Maybridge CC56202CB

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 679806-84-9
Molecular Formula C11H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 218.64
MDL Number MFCD09064974
InChI Key AQFRTZZTRGGBKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoyl chloride
PubChem CID 21092945
IUPAC Name 4-pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl

Spécification

CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 90%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 218.64
Percent Purity 90%
Chemical Name or Material 4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride, TECH, Thermo Scientific™ >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis