missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Carbon Disulfide, Reagent Grade, ≥99.9%, Low benzene, Honeywell™ Product Code.: 15634120

Carbon Disulfide, Reagent Grade, ≥99.9%, Low benzene, Honeywell™

Product Code. 15634120 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
800 mL, Glass Bottle
Click to view available options
Quantity:
100 mL
800 mL
1 L
Packaging:
Glass Bottle
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15634120

Brand: Honeywell Research Chemicals 342270800ML

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Reagent Grade, low benzene,≥99.9%

  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 75-15-0
Molecular Formula CS2
Molecular Weight (g/mol) 76.131
MDL Number MFCD00011321
InChI Key QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphideShow MoreShow Less
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC Name methanedithione
SMILES C(=S)=S

Spécification

Melting Point ≤-76°C
Color Colorless
Density 1.266g/mL at 25°C
Boiling Point 46°C
Quantity 800 mL
Explosion Limit 0.5
Flash Point −30°C (−22°F)
Ignition Point 212°F
Odor Unpleasant
Packaging Glass Bottle
Physical Form Liquid
UN Number UN1131
Beilstein 1098293
Solubility Information 2.9g/L at 20°C in water
Formula Weight 76.14g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grade ReagentPlus™
Chemical Name or Material Carbon disulfide, Low benzene
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbon disulfide
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Flammable liquid Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Acute toxicity Category 4
  • Reproductive toxicity Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 1
Mention de danger
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H361fd-Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child.
  • H372-Causes damage to organs.
Conseils de prudence
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P284-¢In case of inadequate ventilation! wear respiratory protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Carbon Disulfide, Reagent Grade, ≥99.9%, Low benzene, Honeywell™ >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis