missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Calf Serum (U.S.)
Augment cell culture growth with U.S.-sourced HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum.
Brand: Cytiva SH30118.03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Filtered through sequential 100nm filters and sourced from animals that are typically less than 10 days old

Spezifikation
Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein | |
500 mL | |
Sequential Triple-filtered, 100 nm |
Newborn Calf Serum (U.S.) | |
Sterile | |
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Newborn Calf Serum (U.S.) > 500mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur