missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Teclu Burner with NF Connection, 13mm Opening

Suitable for glass work and soldering.

Brand:  Fisherbrand™ 4010/2BSP

 View more versions of this product

Product Code. 11785396

  • £48.80 / Each
Estimated Shipment: 14-07-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Constructed with a gas control needle valve
  • Specially designed conical mixing chamber which allows the burner to give off a very hot flame
  • Gas and air mixing is regulated by adjusting the knurled wheel below the tube
  • Burner diameter of 13mm, overall height of 150mm
Especificaciones

Especificaciones

Teclu Burner
Natural Gas, Methane
Glasswork and soldering
NF Connector
NF Screwing G 0.5 in Connector
13 mm
150 mm
1 Ea.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Fisherbrand™ Teclu Burner with NF Connection, 13mm Opening > Gas Type: Natural/Methane

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado