missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC Columns

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC Columns offer extended operation up to 400°C, ideal for high temperature GC applications.

Brand:  Thermo Scientific™ 26095-0350

409.71 GBP valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10137714

  • £412.05 / Each
Estimated Shipment: 07-05-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC Columns offer extended operation up to 400°C, ideal for high temperature GC applications.

  • Low polarity, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Lower bleed and better inertness than comparable high-temperature columns
  • Special design of fused silica tubing extends column lifetime by up to 40%
  • Similar to Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT

Recommended for:

  • Phenols
  • Residual solvents
  • Drugs of abuse
  • Semivolatiles
  • Pesticides
  • PCBs
  • Solvent impurities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

380/400°C
Quantum XLS Ultra GC/MS System
TraceGOLD
G27, G36
0.1 μm
Low-Polar
0.25 mm
0.25 mm
TraceGOLD™ TG-5 HT
Pesticides Analysis, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Residual Solvents, Solvents, and Solvent Impurities
15 m
0.1 um Thickness; 0.25 mm ID; 15 m Length
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC Columns >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.