missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Ethyl 4-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 15407417

Ethyl 4-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals

Product Code. 15407417
250 mg
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15407417

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34460.MD

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 318497-88-0
Molecular Formula C7H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 165.152
MDL Number MFCD00664125
InChI Key COJOZBXPRZQJLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-cyano-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-cyano-, ethyl ester, ethylcyanopyrazolecarboxylate, 4-cyano-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl esterShow MoreShow Less
PubChem CID 1479416
IUPAC Name ethyl 4-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=NN1)C#N

Specifications

Melting Point 226°C to 228°C
Color Orange to White
Quantity 250 mg
Formula Weight 165.2
Percent Purity 95%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Ethyl 4-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylate

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Ethyl 4-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt