missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azlon™ Airtight Box

Store a wide variety of substances in this versatile plastic box. Azlon™ Airtight Box is lightweight and unbreakable in normal use.

Brand:  Azlon BWY038

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12084578

  • £28.25 / Each
Estimated Shipment: 07-07-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Made from tough HDPE
  • Tight fitting snap on lids create an airtight seal
  • Suitable for food contact applications in accordance with EU regulations
  • Suitable for general and refrigerated storage down to -50°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Airtight Box
Snap-on lid
65 mm
210 mm
HDPE
For general and refrigerated storage down to –50°C
210 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Azlon™ Airtight Box > Dimensions: 210L x 210W x 65mmH; Capacity: 3500mL

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis