missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Class AS AR™ Glass Volumetric Pipettes

Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS AR™ Glass Volumetric Pipettes come with amber stain graduation marks.

Brand:  Hirschmann™ 1340280

 View more versions of this product

Product Code. 11792162

  • £131.00 / Pack of 6
In Stock
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • Volume between two marks
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica

Specifica

AS
Yes
6/Pk.
100 mL
Volumetric Pipet
AR-GLAS
Brown
0.08 mL
600 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Hirschmann™ Class AS AR™ Glass Volumetric Pipettes > Capacity: 100mL

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato