missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Storage Vials

Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ Sample Storage Screw Thread Vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1, Class B) glass. Storage vials range from 2mL to 40mL.

Brand:  Thermo Scientific™ B7999-2A

 View more versions of this product

Product Code. 11528250

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ Sample Storage Screw Thread Vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1, Class B) glass. Storage vials range from 2mL to 40mL.

  • PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
  • Not autoclavable
Order as individual sample storage vials and closures or as unassembled convenience kits.

Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.

  • Solid-top convenience kits include vials with pre-assembled septa.
  • Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and septa in polybags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

13-425 Screw Vial, 4 mL
Amber
Glass
Flat Bottom
45 mm
Screw Cap
15 mm
15 mm
4 mL
4 mL
100
No
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Thermo Scientific™ Storage Vials > Amber Glass; 1 dr. (4mL)

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.