missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermographic Measurements Ltd Thermax 5 Level Strip Range

Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached

Brand:  Thermographic Measurements Ltd M05STHRGED01P1

 View more versions of this product

Product Code. 11700899

  • £12.25 / Pack of 10
In Stock
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket

Description

Description

  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Especificaciones

    Especificaciones

    ISO 9001
    For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    51 mm
    18 mm
    2 to 5 seconds
    Wax-melt Technology
    0.7 in.
    0.7 in.
    309°F
    270°F
    270°F to 309°F
    Yes
    ±1.5°C (Range: 100°C to 154°C) to ±1% +1°C (Range:160°C to 290°C)
    132/138/143/149/154°C
    Dual °C (°F)
    Single-use
    2 in.
    40 to 60%
    Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Thermax 5-level Temperature Indicator 132°C to 154°C (270°F to 309°F) Range E
    9 g
    Irreversible Temperature Indicator
    Thermax 5-level Temperature Indicator 132°C to 154°C (270°F to 309°F)
    154°C
    132°C
    132°C to 154°C
    Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    132°C, 138°C, 143°C, 149°C, 154°C (270°F, 280°F, 289°F, 300°F, 309°F)
    18 mm
    Sugerencias de productos

    Sugerencias de productos

    Videos
    SDS
    Documentos

    Documentos

    Certificados
    Ofertas especiales

    Ofertas especiales

    Corrección del contenido de un producto

    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

    Título del producto

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado