missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Laboratory Jacks

Provides for precise height adjustment with the turn of a knob. Fisherbrand™ Laboratory Jacks are manufactured from aluminum alloy with a lifting screw in stainless steel.

Brand:  Fisherbrand™ 2044FISH

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11597013

  • £220.46 / Each
In Stock
to see stock.
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier

Description

Description

  • Plastic knob operates the scissor action lifting mechanism
  • Either plate can be used as the base
  • Available in a range of plate dimensions
Spécification

Spécification

Aluminum
110 mm
15 kg
Laboratory Lift
1 Ea.
40 to 145 mm (Top Plate)
100 mm
Stainless steel Lifting screw
12mm dia. Support Rod
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Fisherbrand™ Laboratory Jacks > Width: 100mm; Length: 110mm; Capacity: 15kg; Height: 40-145mm

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis